Merck
8.43836
Sigma-Aldrich
Nickel boride
≥98% (ICP)
別名:
Nickel boride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
BNi2
CAS番号:
分子量:
128.20
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
234-494-6
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98% (ICP)
形状
powder
保管温度
2-30°C
InChI
1S/B.2Ni
InChI Key
WRLJWIVBUPYRTE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
for synthesis
アナリシスノート
Assay (ICP OES): ≥ 98.0 %
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3