Merck
GF05627550
ビスマス
foil, thickness 0.0125 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.97%
別名:
BI000130
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Bi
CAS番号:
分子量:
208.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141706
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.97%
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 056-275-50
抵抗性
129 μΩ-cm, 20°C
サイズ
25 × 25 mm
厚さ
0.0125 mm
Matrix
Permanent Polyester support
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
密度
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Bi]
InChI
1S/Bi
InChI Key
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
All foils are mounted on a permanent support which cannot be removed without damaging the foil.
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)