Merck
GF02101543
ポリエーテルイミド
(PEI), granule, 3 mm nominal granule size, weight 2000 g, natural
別名:
EI316300
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥138,200
¥138,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥138,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥138,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
granular
メーカー/製品名
Goodfellow 021-015-43
重量
2000 g
natural
公称顆粒サイズ
3 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)