Merck
GF00560720
Stainless steel - AISI 316
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.0075 mm, size 50 × 50 mm, temper as rolled
別名:
FE240200
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥50,290
¥50,290
出荷予定日2025年5月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥50,290
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
¥50,290
出荷予定日2025年5月01日
バルクの問い合わせ
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 005-607-20
サイズ
50 × 50 mm
厚さ
0.0075 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)