Merck
132705
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4CH(CH3)OH
CAS番号:
分子量:
140.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.501 (lit.)
bp
90-92 °C/7 mmHg (lit.)
密度
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H9FO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6,10H,1H3
InChI Key
PSDSORRYQPTKSV-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol was isolated as phytocomponent in the methanolic extracts of the whole plant of Thevetia peruviana.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
132705-BULK:
132705-25G:
132705-VAR:
132705-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
GC-MS analysis of the desert plants of Apocynaceae family: Nerium oleander L. and Thevetia peruviana (Pers.) Schum.
Zibbu G and Batra A.
International Journal of Pharmaceutical Research and Development, 3(10), 49-62 (2011)
Xiao-Hong Chen et al.
PloS one, 9(4), e94543-e94543 (2014-04-18)
A novel carbonyl reductase (AcCR) catalyzing the asymmetric reduction of ketones to enantiopure alcohols with anti-Prelog stereoselectivity was found in Acetobacter sp. CCTCC M209061 and enriched 27.5-fold with an overall yield of 0.4% by purification. The enzyme showed a homotetrameric