安全性情報
F5062
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Me)3-OH Chloride
≥97%, for peptide synthesis
別名:
Fmoc-Lys(Me3Cl)-OH, N-alpha-Fmoc-N-alpha-trimethyl-N-L-lysine · chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥48,700
2.5 G
¥126,000
¥48,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥48,700
2.5 G
¥126,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H31ClN2O4
CAS番号:
分子量:
446.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.26
¥48,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
Fmoc-Lys(Me)3-OH Chloride, ≥97%
アッセイ
≥97%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.[N+](CCCC[C@H](N=C([O-])OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)O)(C)(C)C
InChI
1S/C24H30N2O4.ClH/c1-26(2,3)15-9-8-14-22(23(27)28)25-24(29)30-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21;/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H-,25,27,28,29);1H/t22-;/m0./s1
InChI Key
XUJRNPVABVHOAJ-FTBISJDPSA-N
詳細
Fmoc protected N-trimethyl lysine
アプリケーション
Fmoc-Lys(Me)3-OH chloride is one of the common N-terminal protected reagents used in the peptide synthesis. Some of the reported examples are:
  • Synthesis of peptide linkers for monoclonal antibody-auristatin F conjugates.[1]
  • Preparation of multifunctional reagents with enhanced ionization properties for the analysis of protein modification in human cells and dynamic profiling of protein lipidation.[2]
  • Sequential peptide ligation to synthesize histone H3 containing a trimethyl lysine residue, with modified tail region.[3]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
F5062-BULK:
F5062-VAR:
F5062-2.5G:
F5062-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sequential Peptide Ligation by Combining the Cys?Pro Ester (CPE) and Thioester Methods and Its Application to the Synthesis of Histone H3 Containing a Trimethyl Lysine Residue.
Kawakami T, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 86(6), 690-697 (2013)
Novel peptide linkers for highly potent antibody? auristatin conjugate.
Doronina S O, et al.
Bioconjugate Chemistry, 19(10), 1960-1963 (2008)
Multifunctional Reagents for Quantitative Proteome?Wide Analysis of Protein Modification in Human Cells and Dynamic Profiling of Protein Lipidation During Vertebrate Development.
Broncel M, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 54(20), 5948-5951 (2015)