Merck
F4438
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Me,Boc)-OH
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥180,600
¥180,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥180,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H34N2O6
分子量:
482.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
¥180,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥97%
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
Fmoc
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN(CCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C27H34N2O6/c1-27(2,3)35-26(33)29(4)16-10-9-15-23(24(30)31)28-25(32)34-17-22-20-13-7-5-11-18(20)19-12-6-8-14-21(19)22/h5-8,11-14,22-23H,9-10,15-17H2,1-4H3,(H,28,32)(H,30,31)/t23-/m0/s1
InChI Key
JHMSFOFHTAYQLS-QHCPKHFHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Fmoc protected N-methylated lysine
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
F4438-BULK:
F4438-250MG:
F4438-1G:
F4438-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2