Merck
E9404
Sigma-Aldrich
アセトアミド酢酸エチル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CONHCH2CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
145.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
crystals
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
white
bp
260 °C/712 mmHg (lit.)
mp
43-46 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CCOC(=O)CNC(C)=O
InChI
1S/C6H11NO3/c1-3-10-6(9)4-7-5(2)8/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
InChI Key
AMBDTBHJFINMSE-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E9404-BULK:
E9404-25G:
E9404-VAR:
E9404-1KG:
E9404-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)