Merck
E17909
Sigma-Aldrich
クロロチオギ酸S-エチル
96%
別名:
(エチルチオ)カルボニルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCOSC2H5
CAS番号:
分子量:
124.59
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
蒸気圧
0.2 psi ( 20 °C)
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.482 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
密度
1.195 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCSC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClOS/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3
InChI Key
QCMHWZUFWLOOGI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
87.8 °F - closed cup
引火点(℃)
31 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
E17909-BULK:
E17909-1G:
E17909-5G:
E17909-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)