Merck
E13202
Sigma-Aldrich
2-ベンジルアセト酢酸エチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH(CH2C6H5)CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
220.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5 (lit.)
bp
276 °C (lit.)
密度
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C(Cc1ccccc1)C(C)=O
InChI
1S/C13H16O3/c1-3-16-13(15)12(10(2)14)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,3,9H2,1-2H3
InChI Key
XDWQYMXQMNUWID-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
E13202-1KG:
E13202-100G:
E13202-25G:
E13202-BULK:
E13202-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)