Merck
DWK986734
WHEATON® liquid scintillation vial with attached unlined PS cap
lips on vial transparent PET bottle, capacity (20 mL), screw cap
別名:
986734
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 EA
¥50,700
¥50,700
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
500 EA
¥50,700
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥50,700
Check Cart for Availability
物質
lips on vial transparent PET bottle
white polyethylene cap
特徴
with cap
包装
case of 500 ea Trays of 100 vials are shrink-wrapped in plastic for protection against contamination.
メーカー/製品名
WHEATON® 986734
ボトル 直径× H × W
(27 mm) (61 mm) (302 mm)
キャパシティ
(20 mL)
フィッティング
22-400 neck
22-400
特徴および利点
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)