DWK986721
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate foil lined PP cap
transparent high-density polyethylene bottle, capacity (20 mL), screw cap, case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
別名:
986721
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1000 EA
¥64,700
¥64,700
出荷予定日2025年4月30日
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
1000 EA
¥64,700
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥64,700
出荷予定日2025年4月30日
おすすめの製品
物質
metal foil liner
transparent high-density polyethylene bottle
white polypropylene cap
特徴
with cap
包装
case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
メーカー/製品名
WHEATON® 986721
ボトル 直径× H × W
(27 mm) (61 mm) (375 mm)
キャパシティ
(20 mL)
フィッティング
22-400 neck
22-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Liquid Scintillation Vials with separately packs caps
- For optimal performance in the laboratory, PET plastic vials provide the clarity of glass and have the safety of using plastic.
- Vials can be safely incinerated; no harmful gas is generated; only CO2 and H2O are created.
- Lightweight, and virtually unbreakable PET vials offer low permeability to solvents and minimal background counts.
- 20 mL size
- Made from polyethylene terephthalate (PET)
- Clarity of glass with safety of plastic
- Low permeability to solvents and minimal background count
- Dimensions (OD x H): 27 mm x 61 mm (with cap attached)
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
関連製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ