Merck
DWK986591
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate foil lined PP cap
lips on vial transparent glass bottle, capacity (20 mL), screw cap, case of 1,000 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
別名:
986591
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 EA
¥62,600
¥62,600
出荷予定日2025年4月29日
サイズを選択してください
表示を変更する
500 EA
¥62,600
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
¥62,600
出荷予定日2025年4月29日
物質
lips on vial transparent glass bottle
metal foil liner
white polypropylene cap
特徴
with cap
包装
case of 1,000 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
メーカー/製品名
986591
ボトル 直径× H × W
(28 mm) (61 mm) (387 mm)
キャパシティ
(20 mL)
フィッティング
22-400 neck
22-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Liquid Scintillation Vials with separately packs caps
  • For optimal performance in the laboratory, PET plastic vials provide the clarity of glass and have the safety of using plastic.
  • Vials can be safely incinerated; no harmful gas is generated; only CO2 and H2O are created.
  • Lightweight, and virtually unbreakable PET vials offer low permeability to solvents and minimal background counts.
  • 20 mL size
  • Made from polyethylene terephthalate (PET)
  • Clarity of glass with safety of plastic
  • Low permeability to solvents and minimal background count
  • Dimensions (OD x H): 27 mm x 61 mm (with cap attached)
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)