Merck
DWK73808-33430
Kimble® Closed Top Polypropylene Screw Thread Cap With Welded Ptfe-Faced Silicone Liner
33-430
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥18,800
¥18,800
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥18,800
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.17
¥18,800
Check Cart for Availability
物質
PTFE/silicone liner
black polypropylene screw cap (33-430 thread)
包装
pkg of 1 packs (48 caps)
メーカー/製品名
Kimble® 73808-33430
フィッティング
thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Closure solution for vials and bottles
特徴および利点
  • PTFE faced/general purpose white rubber liners are highly resistant to chemical effects
  • Closures are ideal for repeated autoclaving
  • Welded liner technology eliminates the possibility of glue contamination
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What is the heat capacity of these lids? Can they withstand autoclave temperatures/pressure?
    1 回答
    1. This cap is suitable for use up to 135°C and may be repeatedly autoclaved at 121°C at 15 psig for 20 minutes. To prevent damage to containers, caps should be loose during autoclaving to allow for venting.