Merck
DWK213014901
Duran® Evaporating Dish
cylinder capacity 320 mL
別名:
213014901
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EACH
¥39,900
¥39,900
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EACH
¥39,900
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
¥39,900
Check Cart for Availability
詳細
With Spout
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 213014901
シリンダー容量
320 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Evaporation trays are used to evaporate excess water - or another solvent - to leave a concentrated solution or the substance dissolved in it.
特徴および利点
  • Spout for clean pouring
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
  • Fired-on, highly durable white ceramic
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)