Merck
DWK211946854
Duran® Filtering Flasks
Bottle shape, WITH KECK ASSEMBLY SET
別名:
211946854
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥34,200
¥34,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥34,200
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
¥34,200
Check Cart for Availability
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
DURAN® 211946854
キャパシティ
3000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Separations by vacuum filtration, Filtration at reduced pressure, Filtrieren, Vacuum filtration, Safe working under vacuum, Boro 3.3, PBT, PP, VMQ, EPDM
特徴および利点
Vacuum resistant due to the heavy wall thickness; These filtering flasks fulfil the regulations of the equipment and product safety regulations; Fired-on, highly durable white print; Fired-on, highly durable white print;
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)