Merck
DWK211836309
Duran® Filtering Flasks And Bottles With Side-Arm Socket
conical bottom (ERLENMEYER SHAPE)
別名:
211836309
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥35,400
¥35,400
出荷予定日2025年4月15日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥35,400
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
¥35,400
出荷予定日2025年4月15日
物質
conical bottom (ERLENMEYER SHAPE)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
DURAN® 211836309
キャパシティ
2000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Separations by vacuum filtration, Filtration at reduced pressure, Filtrieren, Vacuum filtration, Safe working under vacuum, Boro 3.6
特徴および利点
Provision of filtration flasks with a socket has not only made work in preparation and analytical laboratories easier and simpler, but has also reduced the risk of accidents; Vacuum resistant due to the heavy wall thickness; Fired-on, highly durable white print; Fired-on, highly durable white print; Erlenmeyer shape
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)