パラメーター
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
品質水準
フィッティング
1/4 in. female NPT inlet/outlet connection for pressure gauge and vent/relief valve attachment
1/4 in. female NPT inlet/outlet elbow fitting(s) for inlet and outlet (labeled)
輸送温度
ambient
詳細
洗浄が必要な表面に、完全滅菌したすすぎ溶液の濃縮ジェットスプレーを塗布します。FilterJetディスペンサーを送液容器に接続するだけで、スプレーする直前に確実に溶媒やその他の液体をろ過できます。
用途:汚染分析前、機械加工部品と採取容器の溶媒洗浄前の溶媒ろ過
XX6702500 FilterJet溶媒ディスペンサー
交換部品
Xx6702501ハンドルおよびバルブアセンブリ
XX6702502バルブシール、PTFE
XX6702506加圧チューブ、1/4 in. NPTアダプター付き、PE
XX6702507チューブアダプター、1/4 in. NPTM to 1/4 in. チューブ
XX6702508チューブ、6 mm O.D. x 3 m、ポリプロピレン
XX6702RK交換部品キット、FilterJet溶媒ディスペンサー用
XX4002500ガスラインフィルターホルダー、25 mm、ステンレス鋼
XX40025RK交換部品キット、フィルターホルダー用
付属品
XX6700P05耐圧貯蔵容器、5 L
YY1301015圧力計、0-7 bar
YY2029348ボールバルブ1/4 in. NPTF、ステンレス鋼
Xx6700030クイックリリースニップル & カップリング、1/4 in. NPTM
用途:汚染分析前、機械加工部品と採取容器の溶媒洗浄前の溶媒ろ過
XX6702500 FilterJet溶媒ディスペンサー
交換部品
Xx6702501ハンドルおよびバルブアセンブリ
XX6702502バルブシール、PTFE
XX6702506加圧チューブ、1/4 in. NPTアダプター付き、PE
XX6702507チューブアダプター、1/4 in. NPTM to 1/4 in. チューブ
XX6702508チューブ、6 mm O.D. x 3 m、ポリプロピレン
XX6702RK交換部品キット、FilterJet溶媒ディスペンサー用
XX4002500ガスラインフィルターホルダー、25 mm、ステンレス鋼
XX40025RK交換部品キット、フィルターホルダー用
付属品
XX6700P05耐圧貯蔵容器、5 L
YY1301015圧力計、0-7 bar
YY2029348ボールバルブ1/4 in. NPTF、ステンレス鋼
Xx6700030クイックリリースニップル & カップリング、1/4 in. NPTM