Merck
DPM00008
Sigma-Aldrich
(R,R)-Bis-(4-dimethylaminophenyl)ethylenediamine tetrahydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥25,700
¥25,700
出荷予定日2025年4月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥25,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H30Cl4N4
分子量:
444.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
¥25,700
出荷予定日2025年4月29日
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: ligand
官能基
phosphine
SMILES記法
CN(C)C(C=C1)=CC=C1[C@@H](N)[C@@H](C2=CC=C(N(C)C)C=C2)N.Cl.Cl.Cl.Cl
InChI
1S/C18H26N4.4ClH/c1-21(2)15-9-5-13(6-10-15)17(19)18(20)14-7-11-16(12-8-14)22(3)4;;;;/h5-12,17-18H,19-20H2,1-4H3;4*1H/t17-,18-;;;;/m1..../s1
InChI Key
DBTIRGWYPJPVAT-VKBKZCJQSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
The Chin group is interested in computational and experimental approaches to understanding stereoselective recognition and catalysis. Their studies in weak forces (H-bonding, electronic and steric effects) has led to a highly efficient method for making limitless varieties of chiral vicinal diamines from the 'mother diamine' that are useful for developing stereoselective organocatalysts or transition metal-based catalysts as well as for developing drugs (Acc Chem Res (2012) p1345). The 'mother diamine' is also useful for making binol, monophos and binap analogs. The Chin group is also interested in using reversible covalent bonds for stereoselective recognition and L to D conversion of natural and non-natural amino acids (EJOC (2012) p229).