Merck
D99005
Sigma-Aldrich
ジエチル 4-オキソピメラート
98%
別名:
ジエチル 4-オキソヘプタンジオアート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥23,430
¥23,430
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥23,430
About This Item
化学式:
C2H5OCOCH2CH2COCH2CH2COOC2H5
CAS番号:
分子量:
230.26
Beilstein:
1571968
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥23,430
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.441 (lit.)
密度
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)CCC(=O)CCC(=O)OCC
InChI
1S/C11H18O5/c1-3-15-10(13)7-5-9(12)6-8-11(14)16-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
ZGBUXZJMZBBISR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D99005-BULK:
D99005-100G:
D99005-VAR:
D99005-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)