Merck
W237712
Sigma-Aldrich
コハク酸ジエチル
natural, ≥99%, FG
別名:
Diethyl butanedioate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥6,720
1 KG
¥24,600
5 KG
¥101,000
¥6,720
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥6,720
1 KG
¥24,600
5 KG
¥101,000
About This Item
化学式:
C2H5OCOCH2CH2COOC2H5
CAS番号:
分子量:
174.19
FEMA番号:
2377
Beilstein:
907645
EC Number:
欧州評議会番号:
438
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.444
NACRES:
NA.21
¥6,720
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
グレード
FG
Halal
Kosher
natural
品質水準
300
400
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
6 (vs air)
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.42 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
密度
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
apple; grape; waxy; fruity; floral
SMILES記法
CCOC(=O)CCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Diethyl succinate (DES) is a diester. This chemical can be used as a food additive, fragrance, and flavoring agent [1]. It is a key component of wine aroma. Natural sources of this compound include apples, grapes, and cocoa [2].
アプリケーション
Diethyl succinate:
  • Contribute to the aroma of sparkling wine. [3]
  • is a key flavor component of rice wine. [4]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W237712-BULK:
W237712-VAR-K:
W237712-1KG-K:4548173351636
W237712-VAR:
W237712-BULK-K:
W237712-100G-K:4548173351629
W237712-SAMPLE-K:
W237712-5KG-K:4548173351643
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Study of the changes in volatile compounds, aroma and sensory attributes during the production process of sparkling wine by traditional method
Ubeda C, et al.
Food Research International, 119, 554-563 (2019)
Effect of mixed yeast starter on volatile flavor compounds in Chinese rice wine during different brewing stages
Yang Y, et al.
LWT--Food Science and Technology, 78, 373-381 (2017)
Phase equilibrium measurements and thermodynamic modeling of {CO2 + diethyl succinate + cosolvent} systems
loc AP, et al.
Fluid Phase Equilibria, 502, 112285-112285 (2019)
Effects of different techniques of malolactic fermentation induction on diacetyl metabolism and biosynthesis of selected aromatic esters in cool-climate grape wines
Lasik-Kurdys, M, et al.
Molecules (Basel), 23(10), 2549-2549 (2018)