Merck
D85209
Sigma-Aldrich
Diethyl 2-acetylglutarate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5O2CCH2CH2CH(COCH3)CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
230.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
154 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)CCC(C(C)=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H18O5/c1-4-15-10(13)7-6-9(8(3)12)11(14)16-5-2/h9H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
NNOGMCQLKMLNPL-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D85209-5G:
D85209-10KG:
D85209-BULK:
D85209-VAR:
D85209-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)