蒸気密度
3.8 (vs air)
蒸気圧
44 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
形状
liquid
expl. lim.
7.8 %
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
94 °C (lit.)
密度
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClCC(Cl)=C
InChI
1S/C3H4Cl2/c1-3(5)2-4/h1-2H2
InChI Key
FALCMQXTWHPRIH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D72603-100G:
D72603-25G:
D72603-VAR:
D72603-BULK:
試験成績書(COA)