Merck
674524
Sigma-Aldrich
2-Bromoallyl alcohol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥5,590
10 G
¥54,500
¥5,590
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥5,590
10 G
¥54,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5BrO
CAS番号:
分子量:
136.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,590
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5037
bp
58-62 °C/100 mbar
密度
1.654 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
hydroxyl
SMILES記法
OCC(Br)=C
InChI
1S/C3H5BrO/c1-3(4)2-5/h5H,1-2H2
InChI Key
MDFFZNIQPLKQSG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.1 °F - closed cup
引火点(℃)
76.7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
674524-VAR:
674524-10G:
674524-BULK:
674524-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)