Merck
D60001
Sigma-Aldrich
trans-1,2-Dichlorocyclohexane
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10Cl2
CAS番号:
分子量:
153.05
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4917 (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
密度
1.164 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[C@@H]1CCCC[C@H]1Cl
InChI
1S/C6H10Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
InChI Key
GZEZIBFVJYNETN-PHDIDXHHSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D60001-25G:
D60001-100G:
D60001-VAR:
D60001-5G:
D60001-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)