Merck
D5950
Sigma-Aldrich
ジアセトアミド
97%
別名:
Diacetylamine, N-Acetylacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CO)2NH
CAS番号:
分子量:
101.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
bp
222-223 °C (lit.)
mp
75.5-76.5 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)NC(C)=O
InChI
1S/C4H7NO2/c1-3(6)5-4(2)7/h1-2H3,(H,5,6,7)
InChI Key
ZSBDPRIWBYHIAF-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D5950-VAR:
D5950-5G:
D5950-BULK:
D5950-25G:
試験成績書(COA)