Merck
D54850
Sigma-Aldrich
2,2-Dichloroacetophenone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COCHCl2
CAS番号:
分子量:
189.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5686 (lit.)
bp
132-134 °C/13 mmHg (lit.)
mp
20-21 °C (lit.)
密度
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(Cl)C(C1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H6Cl2O/c9-8(10)7(11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8H
InChI Key
CERJZAHSUZVMCH-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D54850-100G:
D54850-BULK:
D54850-VAR:
D54850-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Swatishree Sradhanjali et al.
PloS one, 12(5), e0177744-e0177744 (2017-05-16)
Pyruvate dehydrogenase kinase 1 (PDK1), a key enzyme implicated in metabolic reprogramming of tumors, is induced in several tumors including glioblastoma, breast cancer and melanoma. However, the role played by PDK1 is not studied in retinoblastoma (RB). In this study