グレード
technical grade
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
178-179 °C/3 mmHg (lit.)
溶解性
hexane, toluene, ethanol and acetone: soluble
water and propylene glycol: insoluble
密度
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C18H34O4/c1-3-5-15-21-17(19)13-11-9-7-8-10-12-14-18(20)22-16-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChI Key
PYGXAGIECVVIOZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
366.8 °F - open cup
引火点(℃)
186 °C - open cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D49504-VAR:
D49504-250ML:
D49504-BULK:
D49504-1L:
この製品を見ている人はこちらもチェック