Merck
D41708
Sigma-Aldrich
2,6-ジブロモ-4-メチルフェノール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br2C6H2(CH3)OH
CAS番号:
分子量:
265.93
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
powder
mp
49-50 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(Br)c(O)c(Br)c1
InChI
1S/C7H6Br2O/c1-4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3,10H,1H3
InChI Key
FIGPGTJKHFAYRK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D41708-BULK:
D41708-100G:
D41708-VAR:
D41708-5G:
D41708-1KG:
D41708-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)