Merck
D211656
Sigma-Aldrich
3,3-ジフェニルプロピオン酸
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥8,270
¥8,270
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥8,270
About This Item
化学式:
(C6H5)2CHCH2COOH
CAS番号:
分子量:
226.27
Beilstein:
1912506
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,270
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
151-154 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c16-15(17)11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2,(H,16,17)
InChI Key
BZQGAPWJKAYCHR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D211656-VAR:
D211656-100G:
D211656-25G:
D211656-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)