Merck
256579
Sigma-Aldrich
3,3,3-トリフェニルプロピオン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥11,100
¥11,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥11,100
About This Item
化学式:
(C6H5)3CCH2CO2H
CAS番号:
分子量:
302.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気密度
10.1 (vs air)
アッセイ
97%
mp
180-182 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
phenyl
SMILES記法
OC(=O)CC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H18O2/c22-20(23)16-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15H,16H2,(H,22,23)
InChI Key
XMSJLUKCGWQAHO-UHFFFAOYSA-N
詳細
Reaction of 3,3,3-triphenylpropionic acid with lead tetraacetate in benzene, acetonitrile or chlorobenzene solution has been investigated[1].
アプリケーション
3,3,3-Triphenylpropionic acid has been used in the preparation of trityl-deprotected aminoalkoxysilane[2].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
256579-1G:
256579-VAR:
256579-5G:
256579-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Spacing and site isolation of amine groups in 3-aminopropyl-grafted silica materials: The role of protecting groups.
Hicks JC, et al.
Chemistry of Materials, 18(21), 5022-5032 (2006)
Concurrent Carbon-to-Oxygen Rearrangement, Cyclization, and Decarboxylation in the Reaction of 3, 3, 3-Triarylpropionic Acids with Lead Tetraacetate.
Starnes WH.
Journal of the American Chemical Society, 86(24), 5603-5611 (1964)
Quentin Duez et al.
Polymers, 11(4) (2019-04-19)
Several families of polymers possessing various end-groups are characterized by ion mobility mass spectrometry (IMMS). A significant contribution of the end-groups to the ion collision cross section (CCS) is observed, although their role is neglected in current fitting models described