Merck
D207705
Sigma-Aldrich
ジフェニルフルベン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥22,600
¥22,600
出荷予定日2025年5月16日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥22,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H14
CAS番号:
分子量:
230.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥22,600
出荷予定日2025年5月16日
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
81.5-83 °C (lit.)
SMILES記法
c1ccc(cc1)C(\c2ccccc2)=C3\C=CC=C3
InChI
1S/C18H14/c1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
InChI Key
BULLHRADHZGONG-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D207705-BULK:
D207705-10G:
D207705-5G:
D207705-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)