Merck
D167509
Sigma-Aldrich
3,5-ジメチルイソオキサゾール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥6,400
¥6,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥6,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H7NO
CAS番号:
分子量:
97.12
Beilstein:
3935337
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
密度
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(C)on1
InChI
1S/C5H7NO/c1-4-3-5(2)7-6-4/h3H,1-2H3
InChI Key
FICAQKBMCKEFDI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
87.8 °F - closed cup
引火点(℃)
31 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D167509-VAR:
D167509-BULK:
D167509-25ML:
D167509-100ML:
D167509-100G:
D167509-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)