Merck
D158402
Sigma-Aldrich
3-エチル-2,4-ジメチルピロール
3-Ethyl-2,4-dimethylpyrrole
97%
別名:
2,4-ジメチル-3-エチルピロール, クリプトピロール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥16,200
25 G
¥50,000
¥16,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥16,200
25 G
¥50,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H13N
CAS番号:
分子量:
123.20
Beilstein:
107089
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥16,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.496 (lit.)
bp
197 °C/710 mmHg (lit.)
密度
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCc1c(C)c[nH]c1C
InChI
1S/C8H13N/c1-4-8-6(2)5-9-7(8)3/h5,9H,4H2,1-3H3
InChI Key
ZEBBLOXDLGIMEG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-エチル-2,4-ジメチルピロールは、以下の合成のための基質として使用できます。
  • エネルギー伝達カセットの製造のための構築ブロックとしてのボラジアザインダセン(BODIPY色素)単位。[1]
  • 対応する酸塩化物で処理することによるメソベンジルおよびメソアルキルジピリン塩。[2]
  • 1,4-ベンゾキノンとの反応による2,5-ビス[3,5-ジメチル-4-エチルピロール-2-イル]シクロヘキサジエン-1,4-ジオン。[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D158402-1G:
D158402-25G:
D158402-5G:
D158402-VAR:
D158402-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Formation of vinylic dipyrroles by the deprotonation of meso-alkyl and meso-benzyl dipyrrin HCl salts
Al-Sheikh A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 74(7), 2866-2869 (2009)
Boradiazaindacene (Bodipy)-based building blocks for the construction of energy transfer cassettes
Barin G, et al.
Tetrahedron Letters, 50(15), 1738-1740 (2009)
Squaraines based on 2-arylpyrroles
Bonnett R, et al.
Tetrahedron, 60(40), 8913-8918 (2004)
I Somogyi et al.
EEG-EMG Zeitschrift fur Elektroenzephalographie, Elektromyographie und verwandte Gebiete, 12(4), 212-215 (1981-12-01)
Continuing earlier investigation Z. EEG-EMG, 1976, 7, 151-156 the authors have studied the electrical activity of the cortex and subcortical regions elicited by stimulating mesencephalic reticular formation, after injection i.p. of Kryptopyrrole. The changes of activity was tape recorded and
E P Heleniak et al.
Medical hypotheses, 19(4), 333-338 (1986-04-01)
At least two groups of schizophrenics will be described. One such group may have a mutant delta-6-desaturase which prefers the omega-6-series essential fatty acids over the omega-3 series essential fatty acids resulting in low cis-linoleic acid blood levels. This subgroup
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
    • 1件のレビュー
    • 1件の投票
    星5/5個です。
    Top
    Sehr pyrrolig aber gut. Top ebayer, gerne wieder!1
    Googleで翻訳する