Merck
D154008
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥8,760
¥8,760
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥8,760
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H6(=O)
CAS番号:
分子量:
124.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,760
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.483 (lit.)
bp
211-212 °C (lit.)
密度
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1CC(C)=CC(=O)C1
InChI
1S/C8H12O/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h4,7H,3,5H2,1-2H3
InChI Key
NOQKKFBBAODEHN-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D154008-VAR:
D154008-5G:
D154008-BULK:
D154008-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)