Merck
D146803
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylanthranilic acid
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H2-2-(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
165.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
形状
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
off-white to brown
mp
194-196 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cc1cc(C)c(N)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-5-3-6(2)8(10)7(4-5)9(11)12/h3-4H,10H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
GIMYRAQQQBFFFJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D146803-BULK:
D146803-5G:
D146803-1G:
D146803-VAR:
試験成績書(COA)