Merck
D142700
Sigma-Aldrich
2-(Dimethylaminomethyl)-3-hydroxypyridine
97%
別名:
2-Dimethylaminomethyl-3-pyridinol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12N2O
CAS番号:
分子量:
152.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
98 °C/4 mmHg (lit.)
mp
56-59 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)Cc1ncccc1O
InChI
1S/C8H12N2O/c1-10(2)6-7-8(11)4-3-5-9-7/h3-5,11H,6H2,1-2H3
InChI Key
NUMYETXZBQVFDX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D142700-BULK:
D142700-25G:
D142700-5G:
D142700-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)