Merck
D134856
Sigma-Aldrich
2,6-ジメトキシナフタレン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H6(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
188.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
152.5-153.5 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc2cc(OC)ccc2c1
InChI
1S/C12H12O2/c1-13-11-5-3-10-8-12(14-2)6-4-9(10)7-11/h3-8H,1-2H3
InChI Key
AHKDVDYNDXGFPP-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D134856-BULK:
D134856-5G:
D134856-1G:
D134856-10G:
D134856-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Cisak et al.
Acta poloniae pharmaceutica, 57(4), 299-306 (2000-12-29)
Protonation and sulphonation mechanism of 2,6-DMON is described. The products of their sulphonation, the sodium and barium salts of 2,6-DMON-4-monosulphonic acid and of 2,6-DMON-4,7-disulphonic acid have been prepared and characterized.