Merck
D110205
Sigma-Aldrich
2,2′-ジヒドロキシベンゾフェノン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥10,000
¥10,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥10,000
About This Item
化学式:
(HOC6H4)2CO
CAS番号:
分子量:
214.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
crystals
mp
61-62.5 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccccc1C(=O)c2ccccc2O
InChI
1S/C13H10O3/c14-11-7-3-1-5-9(11)13(16)10-6-2-4-8-12(10)15/h1-8,14-15H
InChI Key
YIYBRXKMQFDHSM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D110205-VAR:
D110205-5G:
D110205-BULK:
D110205-25G:
D110205-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)