Merck
D0261
Sigma-Aldrich
N-(2,4-Dinitrophenyl) taurine sodium salt
別名:
DNP-Taurine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C8H8N3O7SNa
CAS番号:
分子量:
313.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].OS(=O)(=O)CCNc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O
InChI
1S/C8H9N3O7S.Na/c12-10(13)6-1-2-7(8(5-6)11(14)15)9-3-4-19(16,17)18;/h1-2,5,9H,3-4H2,(H,16,17,18);/q;+1/p-1
InChI Key
AXJWYGAWAZMPCM-UHFFFAOYSA-M
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D0261-BULK:
D0261-1G:
D0261-100MG:
D0261-500MG:
D0261-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)