Merck
D17807
Sigma-Aldrich
4,5-Diamino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine
85%
別名:
5,6-Diamino-2-thiouracil
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥18,700
¥18,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥18,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6N4OS
CAS番号:
分子量:
158.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥18,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
85%
フォーム
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
NC1=C(N)C(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C4H6N4OS/c5-1-2(6)7-4(10)8-3(1)9/h5H2,(H4,6,7,8,9,10)
InChI Key
QYSWOQHLIDKEOL-UHFFFAOYSA-N
その他情報
無機塩 含有
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D17807-25G:
D17807-VAR:
D17807-100G:
D17807-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)