Merck
CLS982620
Pyrex® culture tubes, screw cap with PTFE liner
O.D. × L 20 mm × 125 mm
別名:
Corning® 9826
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121706
NACRES:
NB.43
製品CLS982620は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
borosilicate glass
cap (PTFE Liner)
round bottom tube
スレッドサイズ
18-415
無菌性
non-sterile
包装
case of 192
pack of 96 ea
メーカー/製品名
Corning 9826-20
外径 × L
20 mm × 125 mm
clear
適合性
suitable for (culture)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Pyrex® culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
  • Includes a phenolic screw cap to facilitate handling and sealing after autoclaving.
  • The polytetrafluoroethylene (PTFE) faced glued-in rubber liner ensures a highly inert sealing face.
  • White enamel marking spot for pencil notations.
Cap with PTFE-faced, white rubber liner. White enamel marking spot.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)