製品CLS980010は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
borosilicate glass
plain neck
round bottom tube
無菌性
non-sterile
特徴
graduations
包装
pack of 72
case of 720
メーカー/製品名
Corning 9800-10
外径 × L
10 mm × 75 mm
キャパシティ
3 mL
色
clear
適合性
suitable for (test)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ビードリム。壁の厚さが最適になるように特別な機械製のチューブから作られています。よく焼きなまされており、熱に強く化学的に安定です。リムは先端熱加工されています。25 mmチューブにはマーキングラベルはありません。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)