Merck
CLS882119
Pyrex® thermometer adapter
joint: ST/NS 19/22
別名:
lab equipment accessory
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.43
製品CLS882119は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
ジョイント
joint: ST/NS19/22
メーカー/製品名
Corning 8821-19
L
57 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
One end with a ground joint and the other end tooled to accommodate a thermometer.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)