Merck
CLS80845
Pyrex® centrifuge tubes with pennyhead stopper
capacity 5 mL, With graduations
別名:
Corning® 8084
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
conical bottom tube
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
包装
pack of 1
case of 12
メーカー/製品名
Corning 8084-5
利用可能性
not available in EU
外径 × L
13 mm × 117 mm
キャパシティ
5 mL
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
15 mL size has 1 mL graduations upward from tip; 50 mL size has 0.5 mL graduations upward from tip to 10 mL and 1mL graduations from 10 to 50 mL.
Stopper size for the 5 mL tube is 9, for the 15 mL tube is 13, and for the 50 mL tube is 16
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)