Merck
CLS77227
Pyrex® tissue grinder
capacity 7 mL, body O.D. × H 15 mm × 117 mm
別名:
Corning® 7722
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.43
製品CLS77227は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
メーカー/製品名
Corning 7722-7
本体 外径 × H
15 mm × 117 mm
キャパシティ
7 mL
関連するカテゴリー
詳細
Supplied with two pestles to ensure dissociation of cells into fine particles with minimal damage to cell nuclei. Use the large clearance pestle for initial reduction of soft tissue. Complete the homogenization with the small clearance pestle. Particularly useful in enzyme studies where heat build-up must be avoided.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6