Merck
CLS706402L
Pyrex® VISTA volumetric flask, Class A
capacity 2,000 mL
別名:
ガラスフラスコ, メスフラスコ, 容積測定ガラス器具
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
製品CLS706402Lは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
borosilicate glass
long
無菌性
non-sterile
特徴
class A
closure type ST stopper
包装
case of 2
メーカー/製品名
Corning 70640-2L
キャパシティ
2,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Pyrex® VISTA 2L volumetric flasks provide precise volume measurement.
  • The necks are tooled for No. 9 glass stoppers.
  • The graduation line is sharp and permanent blue block letters make the inscription easy to read.
  • The product withstands repeated standard autoclave cycles of 121°C.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)