¥7,269
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
ジョイント
joint ST/NS neck7/16
joint: 7/16
特徴
class A DE-M marking. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
BRAND 37241
キャパシティ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® class A with DE-M marking is made from high-quality Boro 3.3 glass and complies with DIN EN ISO 1042 standards. It is calibrated to contain (TC, In), ensuring accurate liquid measurement for various laboratory applications. Each volumetric flask is delivered with a batch number and batch certificate included in the original packaging, providing quality assurance and traceability. This reliable volumetric flask is an essential tool for precise analytical work in any laboratory setting.
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)