製品CLS70582Xは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
Pyrex
詳細
plugged
メーカー/製品名
Corning 7058-2X
容積測定範囲
2.2 mL
キャパシティ
2.2 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This pipet is very convenient when duplicate platings are to be made on the same medium or for plating differential medium for the determination of gram-negative bacteria, mold and yeast, or total plate count. Both sizes are designed for gravity feed (blow-out is not required).
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)