Merck
CLS6383250
Pyrex ®分液漏斗、 PTFE ストップコック
別名:
Corning® 6383
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
製品CLS6383250は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
ジョイント
joint stopper22
メーカー/製品名
Corning 6383-250
キャパシティ
250 mL
栓サイズ
2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Graduated, with ST Pyrex stopper and microfinish PTFE stopcock.
CLS6383A100 - does not include a stopper
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)